Läs mer
Bis(2,4,6-triklorfenyl)oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10085760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10085760 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10085760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402660050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 SEK
    1598.65 SEK / 5g
    Save 211.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1165-91-9 | C14H4Cl6O4 | 448,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2, 4, 6-trichlorophenyl)oxalate
Namnnotering 98%
CAS 1165-91-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188 °C till 192 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H4Cl6O4
MDL-nummer MFCD00043061
Kvantitet 5 g
Synonym bis 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,4,6-trichlorophenyl ethanedioate, oxalic acid bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, ethanedioic acid, bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, bis-tcpo, acmc-20a7jt, gevpiwpywjzspr-uhfffaoysa
InChI-nyckel GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn bis(2,4,6-triklorfenyl)oxalat
Molekylvikt (g/mol) 448.89
PubChem CID 160567
Formel vikt 448.89
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.