missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride |
| CAS | 2227064-51-7 |
| Molekylformel | C54H61N6O6.4HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bis[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3,5-bis[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] ester, hydrochloride (1:4), Bis[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C53H58N6O6.4ClH/c1-39-47(52(60)64-36-34-55-26-30-57(31-27-55)50(41-16-7-3-8-17-41)42-18-9-4-10-19-42)49(45-24-15-25-46(38-45)59(62)63)48(40(2)54-39)53(61)65-37-35-56-28-32-58(33-29-56)51(43-20-11-5-12-21-43)44-22-13-6-14-23-44;;;;/h3-25,38,49-51,54H,26-37H2,1-2H3;4*1H |
| LEDER | O=C(C1=C(C)N([H])C(C)=C(C1C2=CC(N(=O)=O)=CC=C2)C(OCCN3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3)=O)OCCN6CCN(C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)CC6.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl |
| IUPAC-namn | bis[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;tetrahydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 1020.91 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?