Läs mer
Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C28H43O4P/c1-25(2,3)19-13-15-23(21(17-19)27(7,8)9)31-33(29,30)32-24-16-14-20(26(4,5)6)18-22(24)28(10,11)12/h13-18H,1-12H3,(H,29,30) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Industrial QC |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 474.2899 |
| Procent renhet | >95% |