Läs mer
Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| CAS | 69284-93-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C28 H43 O4 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Phosphate; |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.61 |
| Kvantitet | 50 mg |