Läs mer
Bis(2,4-dichlorophenyl) Chlorophosphate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,4-dichlorophenyl) Chlorophosphate |
| CAS | 14254-41-2 |
| Molekylformel | C12H6Cl5O3P |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Phosphorochloridic Acid Bis(2,4-dichlorophenyl) Ester, Bis(2,4-dichlorophenol) Phosphorochloridate, Bis(2,4-dichlorophenyl) Phosphorochloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl5O3P/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)19-21(17,18)20-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H |
| LEDER | Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-1-[chloro-(2,4-dichlorophenoxy)phosphoryl]oxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.41 |
| Formel vikt | 403.8497 |