Läs mer
Bis(2,4-dimethylphenyl) Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,4-dimethylphenyl) Disulfide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18S2/c1-11-5-7-15(13(3)9-11)17-18-16-8-6-12(2)10-14(16)4/h5-10H,1-4H3 |
| Formel vikt | 274.085 |