Läs mer
Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O4S2/c18-14-1-5-16(6-2-14)22-11-9-20-13-21-10-12-23-17-7-3-15(19)4-8-17/h1-8,18-19H,9-13H2 |
| Procent renhet | >95% |