Läs mer
Bis(2,4-pentanedionato)nickel(II), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) |
| CAS | 120156-44-7 |
| Molekylformel | 2 C5 H8 O2 . H2 O . Ni |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H8O2.Ni.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/b2*4-3-;; |
| LEDER | O.[Ni].C\C(=C\C(=O)C)\O.C\C(=C\C(=O)C)\O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;nickel;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.94 |
| Formel vikt | 276.051 |