missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2,5-acetoxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,5-acetoxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 6963-09-3 |
| Molekylformel | C10H16O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | p-Dioxane-2,5-dimethanol Diacetate, 1,4-Dioxane-2,5-dimethanol 2,5-Diacetate, NSC 53715 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O6/c1-7(11)13-3-9-5-16-10(6-15-9)4-14-8(2)12/h9-10H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC1COC(COC(=O)C)CO1 |
| IUPAC-namn | [5-(acetyloxymethyl)-1,4-dioxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.23 |
| Formel vikt | 232.0947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?