Läs mer
Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) succinate |
| CAS | 30364-60-4 |
| Molekylformel | C12H12N2O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O8/c15-7-1-2-8(16)13(7)21-11(19)5-6-12(20)22-14-9(17)3-4-10(14)18/h1-6H2 |
| LEDER | O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) butanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.23 |
| Formel vikt | 312.0594 |