Läs mer
Bis(2,5-hydroxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,5-hydroxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vikt | 148.0736 |