Läs mer
Bis(2,5-iodomethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30340253
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30340253 500 mg
1 options
Produktkod. 30340253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB448750500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,5-iodomethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers)
CAS 101084-46-2
Molekylformel C6H10I2O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,5-Bis(iodomethyl)-p-dioxane
InChI formel InChI=1S/C6H10I2O2/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-6H,1-4H2
LEDER ICC1COC(CI)CO1
IUPAC-namn 2,5-bis(iodomethyl)-1,4-dioxane
Molekylvikt (g/mol) 367.95
Formel vikt 367.877