Läs mer
Bis(2,6-hydroxymethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,6-hydroxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-5-3-9-4-6(2-8)10-5/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vikt | 148.0736 |
| Procent renhet | >95% |