missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-aminoethyl)(nitroso)amine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-aminoethyl)(nitroso)amine Dihydrochloride |
| CAS | 239096-66-3 |
| Molekylformel | C4H12N4O • 2HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(2-Aminoethyl)-N-nitroso-1,2-ethanediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N4O.2ClH/c5-1-3-8(7-9)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H |
| LEDER | NCCN(CCN)N=O.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | N,N-bis(2-aminoethyl)nitrous amide hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.08 |
| Formel vikt | 204.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?