Läs mer
Bis(2-aminofenyl)eter, 98 %
Produktkod. 15461618
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461618 1 g 1g
15481618 250 mg 250mg
15471618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55396.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24878-25-9 | C12H12N2O | 200,241 g/mol
Det är katalytiskt reagens och används i läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är katalytiskt reagens och används inom läkemedelsindustrin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras vid låg temperatur, borta från ljus och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24878-25-9
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.241
MDL-nummer MFCD00792533
InChI-nyckel GOJFAKBEASOYNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-oxydianiline, 2-2-aminophenoxy aniline, 2,2 inverted exclamation marka-oxydianiline, aminophenyl ether, o,o'-oxydianiline, 2-aminophenyl ether, bis 2-aminophenyl ether, 2,2'-oxybis benzenamine, benzenamine,2,2'-oxybis, 2,2'-diaminodiphenyl ether
PubChem CID 458824
IUPAC-namn 2-(2-aminofenoxi)anilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)OC2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-aminophenyl) ether
Smältpunkt 61°C to 64°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.