Läs mer
Bis(2-benzamidofenyl) disulfid, 97 %
Produktkod. 11398615
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398615 25 g 25g
11308625 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12110.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 135-57-9 | C26H20N2O2S2 | 456,578 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-57-9
Molekylformel C26H20N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 456.578
MDL-nummer MFCD00043806
InChI-nyckel ZHMIOPLMFZVSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-benzamidophenyl disulfide, peptazin bafd, peptisant 1o, pepton 22, 2,2'-dibenzoylaminodiphenyl disulfide, bis o-benzamidophenyl disulfide, o,o'-dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-dibenzamidodiphenyl disulfide, n,n'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide, 2',2'-dithiodibenzanilide
PubChem CID 67271
IUPAC-namn N-[2-[(2-bensamidofenyl)disulfanyl]fenyl]bensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2SSC3=CC=CC=C3NC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-benzamidophenyl) disulfide
Smältpunkt 140 °C till 143 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 721443
Formel vikt 456.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.