Läs mer
Bis(2-bromoethyl) ether, 95%
Produktkod. 11406780
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406780 5 g 5g
11416780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11510.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.915 g/mol
Bis(2-brometyl)eter används för syntes av heterocyklisk eter och kroneter. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-brometyl)eter används för syntes av heterocyklisk eter och kroneter. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5414-19-7
Molekylformel C4H8Br2O
Molekylvikt (g/mol) 231.915
MDL-nummer MFCD00039196
InChI-nyckel FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
PubChem CID 21521
IUPAC-namn 1-brom-2-(2-brometoxi)etan
LEDER C(CBr)OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-bromoethyl) ether
Densitet 1.845
Kokpunkt 92°C to 93°C (12 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1098335
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 231.93
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.