Läs mer
Bis(2-bromoetyl) eter, TRC
Produktkod. 30341639
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30341639 25 g
1 options
Produktkod. 30341639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41501525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-bromoethyl) Ether
CAS 5414-19-7
Molekylformel C4H8Br2O
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1'-Oxybis[2-bromoethane], 1,5-Dibromo-3-oxapentane, 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2,2'-Dibromodiethyl Ether, 2-(2-Bromoethoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl Ether, 3-Oxa-1,5-dibromopentane, Bis(2-bromoethyl) Ether, Bis(β-bromoethyl) Ether, Bromex, Di(2-bromoethyl) Ether, L 11510, NSC 8025, β,β'-Dibromodiethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
LEDER BrCCOCCBr
IUPAC-namn 1-bromo-2-(2-bromoetoxi)etan
Molekylvikt (g/mol) 231.91