Läs mer
Bis(2-butoxyethyl) 2-Hydroxyethyl Phosphate Triester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-butoxyethyl) 2-hydroxyethyl ester phosphoric acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H31O7P/c1-3-5-8-17-11-13-20-22(16,19-10-7-15)21-14-12-18-9-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 342.1807 |
| Procent renhet | >95% |