missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-chloroethoxy)-d8-methane, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethoxy)methane ethoxy-d8 |
| CAS | 93966-78-0 |
| Molekylformel | C5 D8 H2 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloro- (9 CI), 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2-chloro-1,1,2,2-d4], 1,7-Dichloro-3,5-dioxaheptane-1,1,2,2,6,6,7,7-d8, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxy-d4-methoxy)ethane-d4, Bis(2-chloroethoxy-d4)methane, Bis(2-chloroethoxy)-d8-methane, Bis(2-chloroethoxy)methane-D8 (bis-2-chloroethoxy-D8) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10Cl2O2/c6-1-3-8-5-9-4-2-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])OCOC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.087 |
| Formel vikt | 180.056 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?