Läs mer
Bis(2-chloroethoxy)methane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethoxy)methane |
| CAS | 111-91-1 |
| Molekylformel | C5 H10 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloro- (9CI, ACI), 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] (ACI), Methane, bis(2-chloroethoxy)- (6CI, 7CI, 8CI), 1,7-Dichloro-3,5-dioxaheptane, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxymethoxy)ethane, Bis(2-chloroethoxy)methane, Bis(2-chloroethyl) formal, Bis(β-chloroethyl) formal, Di(2-chloroethoxy)methane, Di-2-chloroethyl formal, Formaldehyde bis(2-chloroethyl) acetal, Formaldehyde bis(β-chloroethyl) acetal, NSC 5212 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Cl2O2/c6-1-3-8-5-9-4-2-7/h1-5H2 |
| LEDER | ClCCOCOCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-(2-chloroethoxymethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.04 |
| Formel vikt | 172.0058 |