missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30348070
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348070 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30348070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41880310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
CAS 352431-06-2
Molekylformel C4 2H4 H5 Cl2 N . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1D2,3D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NCCCl
IUPAC-namn 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 182.51
Formel vikt 181.013
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.