Läs mer
Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride |
| CAS | 352431-06-2 |
| Molekylformel | C4 2H4 H5 Cl2 N . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1D2,3D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NCCCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.51 |
| Formel vikt | 181.013 |