missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 58880-33-4 |
| Molekylformel | C4H6D4Cl3N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethan-2,2-d2-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-2,2-d2)-, hydrochloride (9CI), Bis(2-chloroethyl)-2,2,2',2'-tetradeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-2,2-d2)ethan-2,2-d2-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-2,2,2',2'-d4-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-D4 (bis(2-chloroethyl-2,2-D2)) Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-2,2,2',2'-D4 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1D2,2D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(Cl)CNCC([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-chloro-2,2-dideuterioethyl)-2,2-dideuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.51 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?