Läs mer
Bis(2-kloretyl)aminhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10438630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10438630 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10438630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106321000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 821-48-7 | C4H9Cl2N·HCl | 178,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS 821-48-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 210 °C till 215 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C4H9Cl2N·HCl
Linjär formel (ClCH2CH2)2NH·HCl
MDL-nummer MFCD00012515
Kvantitet 100 g
Synonym bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: sparsamt löslig i alkoholer, olösliga i toluen och aceton
InChI-nyckel YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCl)NCCCl.Cl
IUPAC-namn 2-klor-N-(2-kloretyl)etanamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 178.49
PubChem CID 522769
Formel vikt 178.49
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.