Läs mer
Bis(2-kloroetyl)amin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11464464
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464464 250 g 250g
11454464 50 g 50g
11444464 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464464 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13118.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 821-48-7 | C4H10Cl3N | 178,481 g/mol
Bis(2-kloretyl)aminhydroklorid används som en mellanprodukt i kemikaliesyntes och byggsten för piperazinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bis(2-kloretyl)aminhydroklorid används som en mellanprodukt i kemikaliesyntes
och byggsten för piperazinderivat.
Löslighet Delvis blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-48-7
Molekylformel C4H10Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 178.481
MDL-nummer MFCD00012515
InChI-nyckel YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
PubChem CID 522769
IUPAC-namn 2-klor-N-(2-kloretyl)etanamin;hydroklorid
LEDER C(CCl)NCCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Smältpunkt 211 °C till 215 °C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 3550356
Löslighetsinformation Delvis blandbar i vatten.
Formel vikt 178.49
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.