Läs mer
Bis(2-kloroetyl)amin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30041057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041057 1 g
30012033 5 g
18090800 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4188001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-48-7
Molekylformel C4 H9 Cl2 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 178.49
Synonym Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), Diethylamine, 2,2'-dichloro-, hydrochloride (6CI,8CI), Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2'-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Leo 72a, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, NSC 10873, Nornitrogen mustard hydrochloride, β,β'-Dichlorodiethylamine hydrochloride
IUPAC-namn 2-kloro-N-(2-kloretyl)ethanamin; hydroklorid
LEDER Cl.ClCCNCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Formel vikt 176.9879
Procent renhet >95%