Läs mer
Bis(2-chloroethyl)ammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 821-48-7 |
| Smältpunkt | 212°C to 215°C (Decomposition) |
| Molekylformel | (ClCH2CH2)2NH2Cl |
| MDL-nummer | MFCD00012515 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.49 |
| Kvalitet | Research |