Läs mer
Bis(2-klolotyl)-d8-amin HCl, CDN
Produktkod. 30321883
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321883 0.1 g
30321628 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321883 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND43530.1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride
CAS 102092-04-6
Molekylformel C4 D8 H Cl2 N . Cl H
Kvantitet 0.1 g
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9 CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-octadeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)ethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-d8-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-d8-amine HCl, Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d8 Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl
IUPAC-namn 2-kloro-N-(2-klor-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 186.5372
Formel vikt 185,0381 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet