Läs mer
Bis(2-chloroethyl)-d8 Ether, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethyl)ether-d8 |
| CAS | 93952-02-4 |
| Molekylformel | C4 D8 Cl2 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1'-oxybis[2-chloro- (9 CI), Bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4) Ether, Bis(2-chloroethyl) Ether-d8, Bis(2-chloroethyl) Ether-D8, 1,1'-Oxybis[2-chloroethane-1,1,2,2-d4], β,β'-Dichlorodiethyl ether-d8, β,β'-Dichlorodiethyl ether-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.061 |
| Formel vikt | 150.0454 g/mol |
| Visa mer |