Läs mer
Bis(2-chloroethyl) Ether(1,1'-Oxybis[2-chloro-ethane]), TRC
Produktkod. 30427146
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30427146 1 g
1 options
Produktkod. 30427146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8705251G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-(2-chloroethyl)ether
CAS 111-44-4
Molekylformel C4 H8 Cl2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Ether','bis(2-chloroethyl) (8CI), Ether','bis(chloroethyl) (7CI), 1,1'-Oxybis[2-chloroethane], 1,5-Dichloro-3-oxapentane, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane, 1-Chloro-2-(β-chloroethoxy)ethane, 2,2'-Dichlorethyl ether, 2,2'-Dichlorodiethyl ether, 2,2'-Dichloroethyl ether, 2-(2-Chloroethoxy)ethyl chloride, 2-Chloroethyl ether, BCEE, Bis(2-chloroethyl) ether, Bis(β-chloroethyl) ether, Chlorex, DCEE, Di(β-Chloroethyl) ether, Di-2-chloroethyl ether, Diethylene glycol dichloride, NSC 406647, Oxygen mustard, sym-Dichloroethyl ether, β,β'-Dichlorodiethyl ether, β,β'-Dichloroethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
LEDER ClCCOCCCl
IUPAC-namn 1-chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane
Molekylvikt (g/mol) 143.01
Formel vikt 141.9952