Läs mer
bis(2-Chloroethyl) ether 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311383
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311383 1 ml
1 options
Produktkod. 30311383 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011038ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-(2-chloroethyl)ether
CAS 111-44-4
Analyt- eller komponentnamn Bis-(2-chloroethyl)ether
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H8 Cl2 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
LEDER ClCCOCCCl
IUPAC-namn 1-chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 143.01
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 141.9952 g/mol