Läs mer
Bis(2-chloroethyl)ether-4,4'-dihydroxydiphenyl Sulfone Copolymer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethyl)ether-4,4'-dihydroxydiphenyl Sulfone Copolymer |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26O9S2/c29-21-1-9-25(10-2-21)38(31,32)27-13-5-23(6-14-27)36-19-17-35-18-20-37-24-7-15-28(16-8-24)39(33,34)26-11-3-22(30)4-12-26/h1-16,29-30H,17-20H2 |