Läs mer
Bis(2-chloroethyl) ether, 99%
Produktkod. 11472347
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472347 50 g 50g
11482347 250 g 250g
11462347 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14234.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-44-4 | C4H8Cl2O | 143.01 g/mol
Bis(2-kloretyl)eter används som lösningsmedel och smutsgasningsmedel. Den kan användas vid framställning av makrocykliska polyetrar, dibenso-18-krona-6-polyeter och dicyklohexyl-18-krona-6-polyeter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-kloretyl)eter används som lösningsmedel och smutsgasningsmedel. Den kan användas vid framställning av makrocykliska polyetrar, dibenso-18-krona-6-polyeter och dicyklohexyl-18-krona-6-polyeter.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,1 g/L) vid 20 °C.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-44-4
Molekylformel C4H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 143.01
MDL-nummer MFCD00000975
InChI-nyckel ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
PubChem CID 8115
ChEBI CHEBI:34573
IUPAC-namn 1-klor-2-(2-kloretoxi)etan
LEDER ClCCOCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl) ether
Smältpunkt -50°C
Densitet 1.219
Kokpunkt 178°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Odör Pungent
Linjär formel ClCH2CH2OCH2CH2Cl
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1916
Beilstein 605317
Merck Index 14,3066
Löslighetsinformation Soluble in water. (1.1g/L) at 20°C.
Formel vikt 143.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.