Läs mer
Bis(2-chloroethyl) ether, 99%
Beskrivning
Bis(2-kloretyl)eter används som lösningsmedel och smutsgasningsmedel. Den kan användas vid framställning av makrocykliska polyetrar, dibenso-18-krona-6-polyeter och dicyklohexyl-18-krona-6-polyeter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bis(2-kloretyl)eter används som lösningsmedel och smutsgasningsmedel. Den kan användas vid framställning av makrocykliska polyetrar, dibenso-18-krona-6-polyeter och dicyklohexyl-18-krona-6-polyeter.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,1 g/L) vid 20 °C.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-chloroethyl) ether |
| Smältpunkt | -50°C |
| Densitet | 1.219 |
| Kokpunkt | 178°C |
| Flampunkt | 55°C (131°F) |
| Odör | Pungent |
| Linjär formel | ClCH2CH2OCH2CH2Cl |
| Brytningsindex | 1.457 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN1916 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Bis(2-chloroethyl) ether
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-chloroethyl) ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.