Läs mer
bis(2-Chloroethyl)ether, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909484 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12909484 1 mL 1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12909484 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
bis(2-Chloroethyl)ether111-44-41000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material bis(2-Chloroethyl)ether
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 111-44-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H8Cl2O
MDL-nummer MFCD00000975
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCOCCCl
IUPAC-namn 1-chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 143.01
PubChem CID 8115
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34573
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only