Läs mer
Bis(2-chloroethyl)methylamine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30329419
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30329419 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30329419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4189902.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mechlorethamine Hydrochloride
CAS 55-86-7
Molekylformel C5 H11 Cl2 N . Cl H
Kvantitet 2.5 g
Synonym Mechlorethamine Hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine hydrochloride, 2,2'-Dichloro-N-methyldiethylamine hydrochloride, N-Methyl-2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, Di(chloroethyl)methylamine hydrochloride, Methylbis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Methyldi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Chlormethine hydrochloride, Caryolysine hydrochloride, Cloramin hydrochloride, Dichloren hydrochloride, Embichen hydrochloride, Embikhine hydrochloride, Erasol hydrochloride, Mustargen hydrochloride hydrochloride, Mustine hydrochloride hydrochloride, Nitrogranulogen
InChI formel InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN(CCCl)CCCl
IUPAC-namn 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 192.51
Formel vikt 191.0035