Läs mer
Bis(2-cyanoethyl)-1-(N-tert-butyloxycarbonyl)-D-erythro-D-sphingosine-1-phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-cyanoethyl)-1-(N-tert-butyloxycarbonyl)-D-erythro-D-sphingosine-1-phosphate |
| CAS | 161090-79-5 |
| Molekylformel | C29H52N3O7P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [R-[R*,S*-(E)]]-9-Cyano-6-(2-cyanoethoxy)-3-(1-hydroxy-2-hexadecenyl)-5,7-dioxa-2-aza-6-phosphanonanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester 6-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C29H52N3O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-27(33)26(32-28(34)39-29(2,3)4)25-38-40(35,36-23-18-21-30)37-24-19-22-31/h17,20,26-27,33H,5-16,18-19,23-25H2,1-4H3,(H,32,34)/b20-17+/t26-,27+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)COP(OCCC#N)(OCCC#N)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl ((2S,3R,E)-1-((bis(2-cyanoethoxy)phosphoryl)oxy)-3-hydroxyoctadec-4-en-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 585.71 |
| Formel vikt | 585.35 |