Läs mer
Bis(2-cyanoethyl) ether, 98%
Produktkod. 11454463
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454463 10 g 10g
11464463 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11005.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1656-48-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1656-48-0
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD00001960
InChI-nyckel BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-cyanoethyl ether, 2-cyanoethyl ether, 3,3'-oxydipropionitrile, propanenitrile, 3,3'-oxybis, ether, bis 2-cyanoethyl, 2,2'-dicyanodiethyl ether, propionitrile, 3,3'-oxydi, 3-2-cyanoethoxy propanenitrile, beta,beta'-dicyanodiethyl ether, unii-uf1uoo2pho
PubChem CID 15452
IUPAC-namn 3-(2-cyanoetoxi)propannitril
LEDER C(COCCC#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (2-cyanoethyl) ether
Densitet 1.043
Kokpunkt 119°C to 121°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 10 g
Formel vikt 124.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.