Läs mer
Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine, Thermo Scientific™
Produktkod. 11393668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393668 1 g 1g
11383668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039268.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15909-92-9
Molekylformel C12H13N2P
Molekylvikt (g/mol) 216.22
MDL-nummer MFCD00013827
InChI-nyckel LIYGDNBFEBKBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-cyanoethyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl dipropanenitrile, propanenitrile,3,3'-phenylphosphinidene bis, 3-2-cyanoethyl phenyl phosphanyl propanenitrile, acmc-20alo7, phenylbis 2-cyanoethyl phosphine, bis-beta-cyanoethyl-phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphanediyl dipropanenitrile
PubChem CID 342156
IUPAC-namn 3-[2-cyanoethyl(phenyl)phosphanyl]propanenitrile
LEDER N#CCCP(CCC#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine
Smältpunkt 72°C to 73°C
Kokpunkt 176°C to 178°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3464
Formel vikt 216.22
Fysisk form Kristallin