Läs mer
Bis(2-[di(1-adamantyl)fosfin]etyl)amin, 97+%
Produktkod. 15417358
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417358 1 g 1g
15436056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60853.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1086138-36-4 | C44H69NP2 | 673,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i kylda förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1086138-36-4
Molekylformel C44H69NP2
Molekylvikt (g/mol) 673.99
MDL-nummer MFCD17018779
InChI-nyckel KBHQOEPPHGCYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di adamantan-1-yl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine, bis 2-bis adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, bis 2-diadamantylphosphino ethyl amine, bis 2-di 1-adamantyl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine,min, bis 2-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, 2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl-n-2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194772
IUPAC-namn 2-[bis(1-adamantyl)fosfanyl]-N-[2-[bis(1-adamantyl)fosfanyl]etyl]etanamin
LEDER C(CP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)NCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine
Smältpunkt 217 °C till 222 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 673.97
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.