Läs mer
Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine, 97+%
Produktkod. 15436056
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15436056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60853.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1086138-36-4 | C44H69NP2 | 673.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1086138-36-4
Molekylformel C44H69NP2
Molekylvikt (g/mol) 673.99
MDL-nummer MFCD17018779
InChI-nyckel KBHQOEPPHGCYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di adamantan-1-yl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine, bis 2-bis adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, bis 2-diadamantylphosphino ethyl amine, bis 2-di 1-adamantyl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine,min, bis 2-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, 2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl-n-2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194772
IUPAC-namn 2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]-N-[2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]ethyl]ethanamine
LEDER C(CP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)NCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine
Smältpunkt 217°C to 222°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 673.97
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.