Läs mer
Bis[2-(di-tert-butylfosfin)etyl]amin, 10 % med vikt sol i THF
Produktkod. 15495796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495796 25 g 25g
15475796 1 g 1g
15485796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60493.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 944710-34-3 | C20H45NP2 | 361,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Denna förening är involverad i övergångsmetallkatalyserad tillsats
av aminer till akrylsyraderivat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944710-34-3
Molekylformel C20H45NP2
Molekylvikt (g/mol) 361.54
MDL-nummer MFCD17014018
InChI-nyckel MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
IUPAC-namn 2-ditert-butylfosfanyl-N-(2-ditert-butylfosfanyletyl)etanamin
LEDER CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Densitet 0.911
Odör Obehagligt
Linjär formel ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 361.53
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/w soln. in THF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.