Läs mer
Bis[2-(dicyklohexylfosfin)etyl]amin, 97+%
Produktkod. 15485606
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485606 250 mg 250mg
15426748 1 g 1g
15436748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60269.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465,69 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550373-32-5
Molekylformel C28H53NP2
Molekylvikt (g/mol) 465.69
MDL-nummer MFCD17014019
InChI-nyckel OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
IUPAC-namn 2-dicyklohexylfosfanyl-N-(2-dicyklohexylfosfanyletyl)etanamin
LEDER C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Smältpunkt 64 °C till 69 °C
Linjär formel [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 465.67
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.