Läs mer
Bis(2-(dimethylamino)ethyl) Succinate, TRC
Produktkod. 30132826
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132826 50 mg
17934825 100 mg
17923575 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB40022350MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19249-04-8
Molekylformel C12 H24 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Synonym Butanedioic Acid Bis[2-(dimethylamino)ethyl] Ester
IUPAC-namn bis[2-(dimethylamino)ethyl] butanedioate
LEDER CN(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-(dimethylamino)ethyl) Succinate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-13(2)7-9-17-11(15)5-6-12(16)18-10-8-14(3)4/h5-10H2,1-4H3
Formel vikt 260.1736