Läs mer
Bis(2-dimetylaminoetyl)eter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382327
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382327 50 g 50g
11372327 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09884.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3033-62-3 | C8H20N2O | 160.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3033-62-3
Molekylformel C8H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.26
MDL-nummer MFCD00059199
InChI-nyckel GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dimethylaminoethyl ether, niax catalyst al, kalpur pc, toyocat ets, niax a 1, texacat zf 20, dabco bl 19i, dabco bl 11, dabco bl 19
PubChem CID 18204
IUPAC-namn 2-[2-(dimetylamino)etoxi]-N,N-dimetyletanamin
LEDER CN(C)CCOCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
Densitet 0.85
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 66°C (151°F)
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1739668
Formel vikt 160.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.