Läs mer
Bis(2-dimethylaminoethyl) Ether, TRC
Produktkod. 30344063
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30344063 10 g
1 options
Produktkod. 30344063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB42975010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
CAS 3033-62-3
Molekylformel C8 H20 N2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Ethanamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl-, Ethylamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethanamine], 1,5-Bis(dimethylamino)-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethylamine], A 1, A 133, A 99, A 99 (amine), Addocat 108, BL 11, BL 19, Bis(dimethylaminoethyl) ether, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] ether, DY 1, Dabco BL 11, Dabco BL 19, Dabco BL 19I, ET 33B, Jeffcat Z 20, Jeffcat ZF 20, Jeffcat ZM 20, Kalpur PC, Kaolizer 12, Kaolizer 12P, Minico TMDA, N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis[ethylamine], N,N,N',N'-Tetramethyl-3-oxapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'-Tetramethylbisaminoethyl ether, NP 99, NSC 109887, Niax A 1, Niax A 99, Niax Catalyst A 1, PC CAT NP 133, PC CAT NP 90, PC CAT NP 99, Tetramethyl bis(aminoethyl) ether, Texacat ZF 20, Texacat ZF 22, Toyocat ET, Toyocat ET 33B, Toyocat ETS, ZF 20, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
InChI formel InChI=1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
LEDER CN(C)CCOCCN(C)C
IUPAC-namn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekylvikt (g/mol) 160.257
Formel vikt 160.1576