Läs mer
Bis[2-(difenylfosfino)fenyl] Eter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] Ether |
| CAS | 166330-10-5 |
| Molekylformel | C36H28OP2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1'-[(Oxydi-2,1-phenylene)]bis[1,1-diphenylphosphine], (Oxydi-2,1-phenylene)bis[diphenylphosphine], 1,1'-Oxybis[2,1-phenylenebis(diphenylphosphine)], 2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, Bis[2-(diphenylphosphanyl)phenyl] Ether, Bis[2-(diphenylphosphine)phenyl] Ether, DPE-phos |
| InChI formel | InChI=1S/C36H28OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6 |
| IUPAC-namn | [2-(2-difenylfosfanylfenoxid)fenyl]-difenylfosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.55 |
| Formel vikt | 538.1615 |