Läs mer
Bis(2-ethoxyethyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398066-12-0 |
| Molekylformel | C16 2H4 H18 O6 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H22O6/c1-3-19-9-11-21-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)22-12-10-20-4-2/h5-8 H,3-4,9-12H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCOCC)c(C(=O)OCCOCC)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | bis(2-ethoxyethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.37 |
| Formel vikt | 314.1667 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |