Läs mer
Bis(2-ethoxyethyl) Phthalate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester |
| CAS | 605-54-9 |
| Molekylformel | C16 H22 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-ethoxyethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethoxyethyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-ethoxyethyl) ester (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2-ethoxy-, phthalate (2:1) (8CI), Bis(2-ethoxyethyl) phthalate, Bis(ethoxyethyl) phthalate, Di-2-ethoxyethyl phthalate, Diethoxyethyl phthalate, NSC 4825, Phthalic acid bis(2-ethoxyethyl) ester, BEEP |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O6/c1-3-19-9-11-21-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)22-12-10-20-4-2/h5-8H,3-4,9-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOCC |
| IUPAC-namn | bis(2-ethoxyethyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.34 |
| Formel vikt | 310.1416 |